Merck
GF35542807
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
foil, 150 x 150mm, 0.25mm thickness, annealed
Synonym(e):
FE040300
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 355-428-07
Größe × Dicke
150 mm × 150 mm × 0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)