GF35102630
Silicon carbide
monofilament, 0.1 mm diameter, length 2 m, core tungsten 0.01mm diameter
Synonym(e):
SI675920
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
monofilament
Hersteller/Markenname
Goodfellow 351-026-30
Länge
2 m
Durchmesser
0.1 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)