Merck
GF34236558
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
200mm rod, 2mm diameter
Synonym(e):
FA147905
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 342-365-58
L × Durchm.
200 mm × 2 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)