GF33493439
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
500mm rod, 6.35mm diameter
Synonym(e):
FE217920
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 334-934-39
L × Durchm.
500 mm × 6.35 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF33493439-2EA | 4061829971564 |
GF33493439-1EA | 4061825459950 |