Merck
GF33328582
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 100 x 100mm, 0.1mm thickness, annealed
Synonym(e):
FF210280
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 333-285-82
Größe × Dicke
100 mm × 100 mm × 0.1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)