Merck
GF33015978
Aluminum-silicon alloy, Al88Si12
50mm rod, 15mm diameter, extruded
Synonym(e):
AL137920
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 330-159-78
L × Durchm.
50 mm × 15 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF33015978-1EA4061825459707
GF33015978-2EA4061829964023
GF33015978-5EA4061831014174