GF32716795
Platinum/Iridium
wire, Pt85%/Ir 15%, 1.0 mm diameter, length 0.05 m, temper as drawn
Synonym(e):
PC135160
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 327-167-95
Länge
0.05 m
Durchmesser
1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)