GF32661974
Platinum-rhodium alloy, Pt87Rh13
0.5m wire, 0.5mm diameter, annealed
Synonym(e):
PT035300
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 326-619-74
L × Durchm.
0.5 m × 0.5 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF32661974-1EA | 4061825459486 |