GF32642669
Nitinol alloy, Ni55Ti45
5m wire, 0.8mm diameter, shape-memory alloy
Synonym(e):
NI205101
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 326-426-69
L × Durchm.
5 m × 0.8 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)