Wichtige Dokumente
GF31806862
Nickel
powder, max. particle size 250 micron, weight 50 g, purity 99.5+%
Synonym(e):
NI006010
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.5%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 318-068-62
Widerstandsfähigkeit
6.97 μΩ-cm, 20°C
Gewicht
50 g
Max. Partikelgröße
250 μm
bp
2732 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1453 °C (lit.)
Dichte
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChIKey
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Respiratory Tract,Skin
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF31806862-1EA | 4061821118264 |