GF31790718
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
powder, 500g, 45micron max. particle size
Synonym(e):
NI036010
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 317-907-18
Gewicht
500 g
Max. Partikelgröße
45 μm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF31790718-1EA | 4061825458885 |