GF31290207
Scandium
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.025mm, as rolled, 99%
Synonym(e):
Scandium
About This Item
Assay
99%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 312-902-07
Widerstandsfähigkeit
50.5 μΩ-cm, 0°C
Größe × Dicke
25x25 mm × 0.025 mm
bp
2836 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1540 °C (lit.)
Dichte
2.99 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Sc]
InChI
1S/Sc
InChIKey
SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)