GF30859566
Inconel® 625 - corrosion resistant alloy, Ni61Cr22Mo9Fe5
sheet, 200 x 200mm, 2.0mm thickness, annealed
Synonym(e):
NI043050
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 308-595-66
Größe × Dicke
200x200 mm × 2.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)