Merck
GF30544703
Constantan- resistance alloy
foil, Cu 55%/Ni 45%, thickness 0.005 mm, length 0.2 m, temper as rolled
Synonym(e):
CU040200
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 305-447-03
Länge
0.2 m
Dicke
0.005 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)