GF29604438
Polyvinylidenechloride
(PVDC), film, thickness 0.0125 mm, L 10 m, coil width 300 mm
Synonym(e):
CV301150
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 296-044-38
Länge
10 m
Spiralbreite
300 mm
Dicke
0.0125 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF29604438-1EA | 4061825092232 |