GF28881850
Inconel® 625 - corrosion resistant alloy, Ni61Cr22Mo9Fe5
sheet, 100 x 100mm, 2.0mm thickness, annealed
Synonym(e):
NI043050
Empfohlene Produkte
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 288-818-50
Größe × Dicke
100x100 mm × 2.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)