Merck
GF28859248
Brass alloy, Cu63Zn37
500mm rod, 10.0mm diameter, annealed
Synonym(e):
CU027930
About This Item
UNSPSC-Code:
30102010
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 288-592-48
L × Durchm.
500 mm × 10 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF28859248-1EA4061825433493
GF28859248-2EA4061829963521
GF28859248-5EA4061831013658