Merck
GF26072849
Quartz - fused
monofilament, 0.1 mm diameter, size 500 mm
Synonym(e):
SI615910
About This Item
UNSPSC-Code:
11101503
NACRES:
NA.23
Form
monofilament
Hersteller/Markenname
Goodfellow 260-728-49
Größe
500 mm
Durchmesser
0.1 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)