Merck
GF25043420
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
2m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.005mm insulation thickness, ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation, 99.999%
Synonym(e):
PT025825
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Beschreibung
ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
Assay
99.999%
Form
wire (insulated)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 250-434-20
Länge
2 m
Leitungsdurchm.
0.025 mm
Isolierungsstärke
0.005 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)