GF24963385
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
insulated wire, 20m length, 0.025mm conductor diameter, 0.003mm insulation thickness, polyurethane insulation
Synonym(e):
CU045815
About This Item
Beschreibung
polyurethane insulation
thermocouple wire
Form
wire (insulated)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 249-633-85
Isolierungsstärke
0.003 mm
Draht L × Durchm.
20 m × 0.025 mm , conductor diameter
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)