GF24688143
Quartz - fused
tube, outside diameter 1.0 mm, length 100 mm, wall thickness 0.1 mm
Synonym(e):
SI617030
Empfohlene Produkte
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 246-881-43
Länge
100 mm
AD
1.0 mm
Wandstärke
0.1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)