GF24401483
Tungsten-copper alloy, W72Cu28
200mm rod, 3.5mm diameter
Synonym(e):
W 117915
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 244-014-83
L × Durchm.
200 mm × 3.5 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF24401483-1EA | 4061825425689 |
GF24401483-2EA | 4061829970024 |