Wichtige Dokumente
GF23936104
Rhenium
wire reel, 0.5m, diameter 0.25mm, annealed, 99.97%
Synonym(e):
Rhenium
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.97%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 239-361-04
L × Durchm.
0.5 m × 0.25 mm
bp
5596 °C (lit.)
5627 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
3180 °C (lit.)
Dichte
21.02 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[ReH]
InChI
1S/Re
InChIKey
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)