Merck
GF23662043
Polyethylene Naphthalate
(PEN), film, thickness 0.0013 mm, size 150 × 150 mm, condition biaxially oriented
Synonym(e):
ES361010
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 236-620-43
Größe
150 × 150 mm
Dicke
0.0013 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)