GF22980483
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
insulated wire, 100m length, 0.25mm conductor diameter, 0.018mm insulation thickness, polyester insulation
Synonym(e):
NI095850
Beschreibung
polyester insulation
thermocouple wire
Form
wire (insulated)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 229-804-83
Länge
100 mm
Leitungsdurchm.
0.25 mm
Isolierungsstärke
0.018 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Anwendung
may be used as one component of a thermocouple
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)