Merck
GF22799997
Invar® - Controlled Expansion Alloy, Fe64Ni36
1000mm rod, 1.6mm diameter
Synonym(e):
FE027902
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 227-999-97
L × Durchm.
1000 mm × 1.6 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF22799997-1EA4061825424989
GF22799997-2EA4061829969806