Merck
GF22665078
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
200mm wire, 0.1mm diameter, hard, straight wire
Synonym(e):
FE205320
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 226-650-78
L × Durchm.
200 mm × 0.1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)