Merck
GF22008507
Tantalum-tungsten alloy, Ta90W10
200mm rod, 1.5mm diameter, annealed
Synonym(e):
TA037905
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 220-085-07
L × Durchm.
200 mm × 1.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)