GF21904208
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
insulated wire, 20m length, 0.05mm conductor diameter, 0.002mm insulation thickness, polyester insulation
Synonym(e):
NI105820
About This Item
Beschreibung
polyester insulation
thermocouple wire
Form
wire (insulated)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 219-042-08
Isolierungsstärke
0.002 mm
Draht L × Durchm.
20 m × 0.05 mm , conductor diameter
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)