GF21838686
Platinum-rhodium alloy, Pt87Rh13
10m wire, 0.025mm diameter, annealed
Synonym(e):
PT035100
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 218-386-86
L × Durchm.
10 m × 0.025 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)