GF20115706
Stainless Steel - AISI 347 alloy, FeCr18Ni10Nb
foil, 150 x 150mm, 0.1mm thickness, annealed
Synonym(e):
FE230220
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 201-157-06
Größe × Dicke
150 mm × 150 mm × 0.1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)