GF20105323
Tungsten-rhenium alloy, W95Re5
2m wire, 0.65mm diameter, annealed
Synonym(e):
W 025365
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 201-053-23
L × Durchm.
2 m × 0.65 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)