Merck
GF19761622
Platin
powder, max. particle size 3.5 micron, weight 1 g, purity 99.95%
Synonym(e):
PT006021
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Pt
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141734
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99.95%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 197-616-22
Widerstandsfähigkeit
10.6 μΩ-cm, 20°C
Gewicht
1 g
Max. Partikelgröße
3.5 μm
bp
3827 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1772 °C (lit.)
Dichte
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChIKey
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)