GF19512637
Quartz - fused
sheet, thickness 3.0 mm, size 25 × 25 mm, condition polished both sides
Synonym(e):
SI613140
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 195-126-37
Größe
25 × 25 mm
Dicke
3.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)