Merck
GF19270650
Copper/nickel
foil, Cu 70%/Ni 30%, thickness 0.016 mm, 10 mm diameter
Synonym(e):
CU130240
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 192-706-50
Durchmesser
10 mm
10 mm
Dicke
0.016 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)