Merck
GF18976292
Tungsten carbide/cobalt
rod, WC 94%/Co 6%, 0.5 mm diameter, length 30 mm
Synonym(e):
W 607900
About This Item
UNSPSC-Code:
31191518
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 189-762-92
Länge
30 mm
Durchmesser
0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)