Wichtige Dokumente
GF18587975
Nickel
sphere, 100pcs, diameter 1.0mm, precision sphere grade 200, 99%
Synonym(e):
Nickel
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
spheres
Hersteller/Markenname
Goodfellow 185-879-75
Widerstandsfähigkeit
6.97 μΩ-cm, 20°C
Durchmesser
1.0 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1453 °C (lit.)
Dichte
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChIKey
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)