GF18360929
Tungsten-rhenium alloy, W95Re5
2m wire, 0.7mm diameter, annealed
Synonym(e):
W 025370
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 183-609-29
L × Durchm.
2 m × 0.7 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)