Wichtige Dokumente
GF17714550
Zink
foil, 10mm disks, thickness 0.5mm, as rolled, 99.99+%
Synonym(e):
Zink
Alle Fotos(2)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Zn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
65.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141750
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Dampfdruck
1 mmHg ( 487 °C)
Assay
99.99%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 177-145-50
Widerstandsfähigkeit
5.8 μΩ-cm, 20°C
Durchm. × Dicke
10 mm × 0.5 mm
bp
907 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
420 °C (lit.)
Dichte
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChIKey
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)