Merck
GF16231799
Cellulose Acetate Butyrate
(CAB), sheet, thickness 0.762 mm, size 100 × 100 mm, condition light-control sheet
Synonym(e):
AC303080
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 162-317-99
Größe
100 × 100 mm
Dicke
0.762 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF16231799-1EA4061825042749
GF16231799-2EA4061825042756
GF16231799-5EA4061825042763
GF16231799-10EA4061825042732