GF15959223
Hastealloy® c-22
rod, Ni59%/Cr22%/Mo13%/Fe 3%/W 3, 6.35 mm diameter, length 200 mm, temper annealed
Synonym(e):
NE097910
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 159-592-23
Länge
200 mm
Durchmesser
6.35 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hastealloy is a registered trademark of HAYNES INTERNATIONAL, INC.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)