GF15828813
Aluminum alloy 5019
wire, Al 95%/Mg 5%, 0.08 mm diameter, length 100 m, temper hard
Synonym(e):
AB245125
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 158-288-13
Länge
100 m
Durchmesser
0.08 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)