Merck
GF15812625
Platinum-rhodium alloy, Pt90Rh10
0.5m wire, 0.05mm diameter, annealed
Synonym(e):
PT015120
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 158-126-25
L × Durchm.
0.5 m × 0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)