Merck
GF15634414
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
foil, 4mm disks, 0.05mm thickness, annealed, flattened
Synonym(e):
FE040241
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Beschreibung
flattened
Form
annealed
foil (disks)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 156-344-14
Größe × Dicke
4 mm × 0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)