Wichtige Dokumente
GF15580098
Praseodym
powder, max. particle size 250 micron, weight 10 g, purity 99.9%
Synonym(e):
PR006010
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.9%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 155-800-98
Widerstandsfähigkeit
68 μΩ-cm, 20°C
Gewicht
10 g
Max. Partikelgröße
250 μm
bp
3520 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
931 °C (lit.)
Dichte
6.71 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Pr]
InChI
1S/Pr
InChIKey
PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Pyr. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)