GF15516851
Aluminum-magnesium alloy, Al97Mg3
foil, 100 x 100mm, 0.0125mm thickness, as rolled, light tight (lt)
Synonym(e):
AL010220
Beschreibung
light tight (lt)
Form
foil (as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 155-168-51
Größe × Dicke
100 mm × 100 mm × 0.0125 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)