Wichtige Dokumente
GF13813411
Silber
rod, 1000mm, diameter 1.0mm, as drawn, 99.95+%
Synonym(e):
Silver, AG007902
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.95%
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 138-134-11
Widerstandsfähigkeit
1.59 μΩ-cm, 20°C
L × Durchm.
1000 mm × 1.0 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
960 °C (lit.)
Dichte
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChIKey
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF13813411-1EA | 4061825356259 |
GF13813411-2EA | 4061829505639 |