Merck
GF13662132
Copper-titanium alloy, Cu90Ti10
powder, 45micron max. particle size, atomized, 100g
Synonym(e):
CU256011
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 136-621-32
Gewicht
100 g
Max. Partikelgröße
45 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)