GF13169594
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
foil, 100 x 100mm, 0.02mm thickness, as rolled, light tight (lt)
Synonym(e):
CU060220
Beschreibung
light tight (lt)
Assay
99.90%
Form
foil (as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 131-695-94
Größe × Dicke
100 mm × 100 mm × 0.02 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)