Merck
GF12484144
Polyethersulfone
(PES), film, thickness 0.25 mm, size 300 × 300 mm, clear amber
Synonym(e):
SU301250
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 124-841-44
Größe
300 × 300 mm
Dicke
0.25 mm
Farbe
clear amber
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)